Y0000332
Spirapril für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
spirapril
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)