Y0000244
Ketobemidon Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-[4-(3-Hydroxyphenyl)-1-methylpiperidin-4-yl]-ethanon
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ketobemidone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1(CCC(CC1)(c2cc(ccc2)O)C(=O)C)C
InChI
1S/C14H19NO2/c1-11(16)14(6-8-15(2)9-7-14)12-4-3-5-13(17)10-12/h3-5,10,17H,6-9H2,1-2H3
InChIKey
RNAGZQQIHXIDQH-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)