Merck
Y0000218
Ondansetron -hydrochlorid Dihydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)-methyl]-4H-carbazol-4-on -hydrochlorid Dihydrat, GR 38032F
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H19N3O · HCl · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ondansetron
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
InChI
1S/C18H19N3O.ClH.2H2O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;;;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H;2*1H2
InChIKey
VRSLTNZJOUZKLX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HTR3A(3359)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Ondansetron hydrochloride dihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
5-HT3 Serotonin-Rezeptor-Antagonist
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Paracetamol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P0300000
Paracetamol
Daniel Hervás et al.
Pediatric emergency care, 28(11), 1166-1168 (2012-11-02)
In this study, we determine the clinical impact of 1 dose of oral ondansetron for children with vomiting and evaluate the economic consequences of its use. The strategies compared were administering oral ondansetron in addition to oral rehydration therapy (group
Hitendra S Mahajan et al.
Carbohydrate polymers, 91(2), 618-625 (2012-11-06)
The objective of present study was to enhance bioadhesive potential of xyloglucan by thiolation. Thiolation of xyloglucan was achieved with esterification with thioglycolic acid. Thiolated xyloglucan was characterized by NMR, DSC, and XRD analysis. Thiolated xyloglucan was determined to possess
João Maria Corrêa Filho et al.
Addictive behaviors, 38(4), 2044-2051 (2013-02-12)
Ondansetron has emerged as a promising medication for the treatment of alcohol dependence, mainly among early-onset alcoholics. This research primarily aimed to evaluate the efficacy and safety of ondansetron at a 16mg/day dosage to treat alcohol-dependent outpatients. A double-blind, placebo-controlled
Björn Pasternak et al.
The New England journal of medicine, 368(9), 814-823 (2013-03-01)
Ondansetron is frequently used to treat nausea and vomiting during pregnancy, but the safety of this drug for the fetus has not been well studied. We investigated the risk of adverse fetal outcomes associated with ondansetron administered during pregnancy. From
Ali Mujtaba et al.
Drug testing and analysis, 5(2), 122-125 (2013-02-16)
A new, simple, rapid, accurate and precise high performance thin layer chromatography (HPTLC) method has been developed for the estimation of ondansetron hydrochloride in bulk and sublingual tablets. The mobile phase composition was chloroform : ethyl acetate : methanol :