Merck
Y0000209
Colchicine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Colchicin, (S)-N-(5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.44
Beilstein:
2228813
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
colchicine
mp (Schmelzpunkt)
150-160 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChIKey
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Colchicine for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Spyridon Deftereos et al.
Journal of the American College of Cardiology, 61(16), 1679-1685 (2013-03-19)
This study sought to test the hypothesis that colchicine treatment after percutaneous coronary intervention (PCI) can lead to a decrease in in-stent restenosis (ISR). ISR rates are particularly high in certain patient subsets, including diabetic patients, especially when a bare-metal
Romeo Romagnoli et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(6), 2606-2618 (2013-03-01)
Two new series of inhibitors of tubulin polymerization based on the 2-(alkoxycarbonyl)-3-(3',4',5'-trimethoxyanilino)benzo[b]thiophene and thieno[2,3-b]pyridine molecular skeletons were synthesized and evaluated for antiproliferative activity on a panel of cancer cell lines, inhibition of tubulin polymerization, cell cycle effects, and in vivo
Tianxiu Guan et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 305(10), F1466-F1476 (2013-08-16)
Hypertension is a risk factor for chronic kidney disease, particularly when associated with impaired renal autoregulation and thereby increased intraglomerular pressure (Pgc). Elevated Pgc can be modeled in vitro by exposing glomerular mesangial cells to mechanical strain. We previously showed
Liliya V Frolova et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(17), 6886-6900 (2013-08-10)
We developed synthetic chemistry to access the marine alkaloid rigidins and over 40 synthetic analogues based on the 7-deazaxanthine, 7-deazaadenine, 7-deazapurine, and 7-deazahypoxanthine skeletons. Analogues based on the 7-deazahypoxanthine skeleton exhibited nanomolar potencies against cell lines representing cancers with dismal
Praveen Kumar Gajula et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(6), 2235-2245 (2013-03-01)
We have synthesized eight analogues (D1-D8) of dolastatin 10 containing several unique amino acid subunits. Of these agents, D5 was found to be most effective in inhibiting both HeLa cell proliferation and microtubule assembly in vitro. At low nanomolar concentrations