Fortfahren mit
SYNF780250
Synthware™ Squibb separatory funnel with glass stopcock
250 mL, stopper size #22
Synonym(e):
Synthware F780250, glass separatory funnel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F780250
capacity
250 mL , 250 mL
General description
Supplied complete with a flask length glass stopper of the listed size.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNF780500SYNF780060SYNF780030
description
250 mL, stopper size #22
description
500 mL, stopper size #27
description
60 mL, stopper size #16
description
30 mL, stopper size #13
manufacturer/tradename
Synthware F780250
manufacturer/tradename
Synthware F780500
manufacturer/tradename
Synthware F780060
manufacturer/tradename
Synthware F780030
capacity
250 mL, 250 mL
capacity
500 mL , 500 mL
capacity
60 mL , 60 mL
capacity
30 mL , 30 mL
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)