X1500
D-(+)-Xylose
≥99% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
cell culture
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D 18.2 to 19.4 °, c = 4% (w/v) in water
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
6.0-6.5 (20 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
154-158 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
InChIKey
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as one of the component to stimulate microbial activity
- for the enhancement of biofilm formation
- as a part of biochemical tests for the identification of B. cereus group
- for substrate screening characterization
Biochem./physiol. Wirkung
Qualität
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?