Merck
W562125
Sigma-Aldrich
10-Undecen-1-ol
≥98%, stabilized, FG
Synonym(e):
11-Hydroxy-1-undecen, NSC 66157, Undecylenalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CH(CH2)9OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.29
Beilstein:
1753225
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
02.125
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Enthält
alpha-tocopherol as stabilizer (synthetic)
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
245-248 °C (lit.)
Dichte
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
fresh; green; musty; floral; citrus; waxy
SMILES String
OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
InChIKey
GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
257.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
125 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)