Fortfahren mit
W200320
Acetaldehyd
≥99%, FCC, stabilized
Synonym(e):
Ethanal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
44.05
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Council of Europe no.:
82
FEMA Number:
2003
Flavis number:
5.001
EC Number:
200-836-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
505984
biological source
synthetic
reg. compliance
FCC, FDA 21 CFR 117, FDA 21 CFR 182.60
vapor density
1.52 (vs air)
vapor pressure
14.63 psi ( 20 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
365 °F
contains
Niacinamide USP as stabilizer
expl. lim.
60 %
availability
available only in EU
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
ethereal
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyd
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-38.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-38.89 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-07-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)