Wichtige Dokumente
VT000532
Aspergillus brasiliensis WDCM 00053 Vitroids™
15-80 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
A. brasiliensis WDCM 00053 Vitroids™, Aspergillus brasiliensis WDCM 00053 Vitroids™, Certified reference material, Microbiological standards
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
−20°C
Eignung
Aspergillus brasiliensis
Aspergillus spp.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- 2-3 years of shelf life in a standard -20 °C freezer
- Complete with a comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step is necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
Sonstige Hinweise
- ATCC® 16404
- NCPF 2275
- DSM 1988
- IHEM 3766
- CIP 104396
Stain History
(A. niger) < IMI, 1970 < ATCC < Ringel, S.M.
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Die mikrobiologische Prüfung von Lebensmitteln ist ein wichtiger Teil des Sicherheits- und Qualitätsmanagements in der Lebensmittelindustrie. Hier finden Sie weitere Informationen über das breite Angebot an Tests für den Nachweis von Pathogenen und Verderbniserregern.
Entdecken Sie zertifizierte Referenzmaterialien zum Thema Mikrobiologie: VITROIDS™, LENTICULE®-Scheiben von Millipore®. Ideal für Lebensmittel-, Getränke- und Cannabistests. Bestellen Sie noch heute!
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.