T2005010
Triflusal Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)-benzoesäure, 4-(Trifluormethyl)-salicylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
triflusal
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)4-1-2-5(7(13)14)6(12)3-4/h1-3,12H,(H,13,14)
InChIKey
XMLFPUBZFSJWCN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)