Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 152,00 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 922,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.35
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95.0% (GC)
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
SMILES string
[Si](C)(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)O
InChI key
JGZJTJGZAGJOOE-UHFFFAOYSA-N
Application
SilaCOgen is a silanecarboxylic acid whose decomposition is used as a source of CO.
Learn more about CO releasing molecules from Prof. Skrydstrup
SilaCOgen can be used with COware Platform
Learn more about CO releasing molecules from Prof. Skrydstrup
SilaCOgen can be used with COware Platform
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (GC) | description ≥95.0% (GC) | description ≥98% | description analytical standard |
| reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation | reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation | reaction suitability - | reaction suitability - |
| assay ≥95.0% (GC) | assay ≥95.0% (GC) | assay ≥98% | assay ≥99.0% (T), ≥97.0% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?