RTC000083
tert-Butylmethylether
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
tert-Butylmethylether, MTBE, Methyl-tert.-butylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1083303
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
705 °F
Expl.-Gr.
15.1 %
Verpackung
pkg of 20 mL
Brechungsindex
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
Dichte
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChIKey
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-27.4 °F
Flammpunkt (°C)
-33 °C
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)