Wichtige Dokumente
RTC000080
Acetonitril
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1601340
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
973 °F
Expl.-Gr.
16 %
Verpackung
pkg of 20 mL
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F
Flammpunkt (°C)
2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)