Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 524,00 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 500 mL
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Relative Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 15°C to 150°C.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 15/4 0.7186 at 15 °C | description UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 15/4 0.7807 at 15 °C | description UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 25/4 0.7104 at 25 °C | description UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 25/4 0.6552 at 25 °C |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| packaging pkg of 500 mL | packaging pkg of 500 mL | packaging pkg of 500 mL | packaging pkg of 500 mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Relative-Dichte-Standard (15 °C)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F
flash_point_c
-20 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64742-53-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?