Merck
QC1313
Supelco
Volatile 1 - WS
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
EB.16
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1.2 mL
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Hinweis zur Analyse
This material is a QC sample for the analysis of volatiles in water
Sonstige Hinweise
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)