Wichtige Dokumente
PHR8965
Phenylaceton
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Benzyl-methylketon, Phenyl-2-propanon
About This Item
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
API-Familie
dextroamphetamine, amphetamine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Dichte
1.003 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChIKey
QCCDLTOVEPVEJK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)