PHR8853
Methyltestosteron
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
17α-Methyltestosteron, 17α-Methyl-4-androsten-17β-ol-3-on, 17β-Hydroxy-17a-methyl-4-androsten-3-on, Mesteron, Methyl-testosteron
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agentur
traceable to EP M1800000
traceable to USP 1438001
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
mp (Schmelzpunkt)
162-168 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
InChIKey
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)