Fortfahren mit
46444
17α-Methyltestosteron
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
17α-Methyl-4-androsten-17β-ol-3-on, 17β-Hydroxy-17a-methyl-4-androsten-3-on, Mesteron, Methyl-testosteron
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.45
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-366-3
Beilstein/REAXYS Number:
2057425
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
162-168 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
InChI key
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
Gene Information
human ... AR(367)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 17α-Methyltestosteron
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)