PHR8772
Temazepam-verwandte Verbindung F
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
(3RS)-7-Chlor-1-methyl-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2,3-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
InChI
1S/C16H13ClN2O2/c1-19-13-8-7-11(17)9-12(13)14(18-15(20)16(19)21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,14H,1H3,(H,18,20)
InChIKey
DWYGNQZEEWSLJG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)