PHR8627
Phenylephrine Related Compound F
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
(R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,8-diol Hydrochloride Monohydrate, Longimammamine hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1533261
API-Familie
phenylephrine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)