Wichtige Dokumente
PHR3873
Buttersäure
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.04 (vs air)
Dampfdruck
0.43 mmHg ( 20 °C)
Selbstzündungstemp.
824 °F
Expl.-Gr.
10 %
Verpackung
pkg of 500MG
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−6-−3 °C (lit.)
Dichte
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChIKey
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup