Fortfahren mit
PHR3871
Benzalkonium chloride (C18)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Benzyldimethylstearylammonium chloride, N,N-Dimethyl-N-benzyl-N-octadecylammonium chloride, Stearyldimethylbenzylammonium chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H50ClN
Molekulargewicht:
424.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
API family
benzalkonium chloride
packaging
pkg of 100MG
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C27H50N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-25-28(2,3)26-27-23-20-19-21-24-27;/h19-21,23-24H,4-18,22,25-26H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SFVFIFLLYFPGHH-UHFFFAOYSA-M
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR3869PHR3870PHR3867
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
API family
benzalkonium chloride
API family
benzalkonium chloride
API family
benzalkonium chloride
API family
benzalkonium chloride
packaging
pkg of 100MG
packaging
pkg of 100MG
packaging
pkg of 100MG
packaging
pkg of 100MG
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
122-19-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)