PHR3671
Oxytetracycline Impurity F
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
oxytetracycline, oxytetracycline
Verpackung
pkg of 50MG
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)