PHR3404
Chlorthalidon
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 491
traceable to Ph. Eur. C1950000
traceable to USP 1130006
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 400 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C2(O)NC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C14H11ClN2O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)(H2,16,20,21)
InChIKey
JIVPVXMEBJLZRO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)