PHR3288
Atomoxetin-verwandte Verbindung B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
N-Methyl-γ-(3-methylphenoxy)-benzolpropanamin -hydrochlorid, N-Methyl-3-phenyl-3-(3-methylphenoxy)-propylamin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1044488
Verpackung
pkg of 30 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)