PHR3276
Chloracetonitril
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
1.78 psi ( 20 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of (3X1.2ML)
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
124-126 °C (lit.)
Dichte
1.193 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClCC#N
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2
InChIKey
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F
Flammpunkt (°C)
54 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)