Merck
8.02604
Chloroacetonitrile
for synthesis
Synonym(e):
Chloroacetonitrile, Chloroethane nitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.49
UNSPSC Code:
12352100
EC Index Number:
203-467-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.3 hPa ( 30 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
220 mg/kg LD50, oral (Rat), 85 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
123-124 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 54 °C
density
1.20 g/cm3 at 20 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCC#N
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2
InChI key
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Chloroacetonitrile for synthesis. CAS No. 107-14-2, EC Number 203-467-0.
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.196 - 1.197Identity (IR)passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
129.2 °F
flash_point_c
54 °C