Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 506,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1075688
API family
bisoctrizole
form
solid
packaging
pkg of 50 mg
mp
106-108 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C20H25N3O/c1-19(2,3)13-20(4,5)14-10-11-18(24)17(12-14)23-21-15-8-6-7-9-16(15)22-23/h6-12,24H,13H2,1-5H3
InChI key
IYAZLDLPUNDVAG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
The collision cross section (CCS) measurement was provided by Waters Corporation, using the SYNAPT XS mass spectrometer.
For a description and overview of how ion mobility enables the measurement of the CCS of an ion visit ims.waters.com.
Further information on the SYNAPT XS mass spectrometer can be found on the IMS microsite and product webpage.
TWCCS measurements are expected to be within 2% of this reference value.
P/N PHR2844 is part of the Waters Extractables & Leachables UNIFI scientific library which can be downloaded from Waters Marketplace.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bisoctrizol-verwandte Verbindung A
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
vPvB
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
3147-75-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?