Wichtige Dokumente
PHR2804
Trimebutinmaleat
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Trimebutin -maleat (Salz), 3,4,5-Trimethoxybenzoesäure-2-(dimethylamino)-2-phenylbutylester
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001319
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
trimebutine
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C22H29NO5.C4H4O4/c1-7-22(23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)15-28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5;5-3(6)1-2-4(7)8/h8-14H,7,15H2,1-6H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChIKey
FSRLGULMGJGKGI-BTJKTKAUSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)