PHR2677
Ranolazin-verwandte Verbindung A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 100 mg
Synonym(e):
(±)-2-[(2-Methoxyphenoxy)-methyl]-oxiran, NSC 112256, NSC 133442
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1598755
API-Familie
ranolazine
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O1C(C1)COc2c(cccc2)OC
InChI
1S/C10H12O3/c1-11-9-4-2-3-5-10(9)13-7-8-6-12-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3
InChIKey
RJNVSQLNEALZLC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)