PHR2611
Rifabutin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Rifabutin, Ansatipin (Farmitalia), LM-427, Mycobutin (Farmitalia)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000149
traceable to USP 1603800
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
rifabutin
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
[N+H]1(CCC2(NC3=C4NC(=O)\C(=C/C=C/[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](\C=C\O[C@]5(Oc6c(c(c(c(c6C)[O-])C4=O)C3=N2)C5=O)C)OC)C)OC(=O)C)C)O)C)O)C)\C)CC1)CC(C)C
InChI
1S/C46H62N4O11/c1-22(2)21-50-18-16-46(17-19-50)48-34-31-32-39(54)28(8)42-33(31)43(56)45(10,61-42)59-20-15-30(58-11)25(5)41(60-29(9)51)27(7)38(53)26(6)37(52)23(3)13-12-14-24(4)44(57)47-36(40(32)55)35(34)49-46/h12-15,20,22-23,25-27,30,37-38,41,49,52-54H,16-19,21H2,1-11H3,(H,47,57)/b13-12+,20-15+,24-14-/t23-,25+,26+,27+,30-,37-,38+,41+,45-/m0/s1
InChIKey
ATEBXHFBFRCZMA-VXTBVIBXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)