PHR2322
Aripiprazol-verwandte Verbindung F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
7-[4-[4-(2,3-Dichlorphenyl)-1-oxidopiperazin-1-yl]-butoxy]-3,4-dihydrochinolein-2(1H)-on, 4-(2,3-Dichlor-phenyl)-1-[4-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahydrochinolin-7-yloxy)-butyl]-piperazin 1-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001650
traceable to USP 1042689
API-Familie
aripiprazole
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1c(cccc1N2CC[N](=O)(CC2)CCCCOc3cc4c(cc3)CCC(=O)N4)Cl
InChI
1S/C23H27Cl2N3O3/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)27-10-13-28(30,14-11-27)12-1-2-15-31-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)
InChIKey
ZNYNDJDSFMRJPS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)