Fortfahren mit
PHR2129
Isopropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Synonym(e):
Isopropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 439,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24O2
Molekulargewicht:
248.36
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 439,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
API family
ibuprofen
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
2-30°C
General description
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Application
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR2125PHR2135PHR2130
description
-
description
-
description
-
description
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
API family
ibuprofen
API family
ibuprofen
API family
ibuprofen
API family
ibuprofen
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)