Merck
PHR1516
Supelco
Glycyrrhizinsäure
Glycyrrhizic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Glycyrrhizinsäure, GL, 3-O-(2-O-β-D-Glucopyranuronosyl-α-D-Glucopyranuronosyl)-18β-Glycyrrhetinsäure, Glycyrrhizinsäure-Glycosid
Größe auswählen
200 MG
€ 186,00
€ 186,00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 MG
€ 186,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H62O16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
822.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 186,00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1295888
API-Familie
glycyrrhizic acid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 200 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@]1(C(O)=O)CC[C@@](CC[C@]([C@@]2(C)[C@@]3([H])[C@]4(C)[C@@](C(C)(C)[C@@H](O[C@@]5([H])O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@]6([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O6)CC4)([H])CC2)(C)C7=CC3=O)(C)[C@@]7([H])C1
InChI
1S/C42H62O16/c1-37(2)21-8-11-42(7)31(20(43)16-18-19-17-39(4,36(53)54)13-12-38(19,3)14-15-41(18,42)6)40(21,5)10-9-22(37)55-35-30(26(47)25(46)29(57-35)33(51)52)58-34-27(48)23(44)24(45)28(56-34)32(49)50/h16,19,21-31,34-35,44-48H,8-15,17H2,1-7H3,(H,49,50)(H,51,52)(H,53,54)/t19-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,34-,35-,38+,39-,40-,41+,42+/m0/s1
InChIKey
LPLVUJXQOOQHMX-QWBHMCJMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die pharmazeutischen Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial eingestuft. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, insbesondere Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Glycyrrhizinsäure kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in pharmazeutischen Zusammensetzungen mittels verschiedener Chromatographie- und elektroanalytischer Verfahren eingesetzt werden.[1][2][3]
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten eine mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die Primärstandards USP, EP und BP, wo diese verfügbar sind.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAB5518“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Dies ist lediglich ein Zertifikatsmuster, das sich möglicherweise nicht auf die Charge bezieht, die Sie erhalten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Quality control of a herbal medicinal preparation using high-performance liquid chromatographic and capillary electrophoretic methods.
Chen J, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 55(1), 206-210 (2011)
Determination of 14 chemical constituents in the traditional Chinese medicinal preparation Huangqin-Tang by high performance liquid chromatography.
Zuo F, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 24(6), 693-697 (2001)
HPLC-DAD-Q-TOF-MS/MS analysis and HPLC quantitation of chemical constituents in traditional Chinese medicinal formula Ge-Gen Decoction.
Yan Y, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 80(1), 192-202 (2001)
Zhen Wang et al.
Oncogenesis, 9(9), 82-82 (2020-09-19)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is highly aggressive, difficult to treat and commonly develops visceral metastasis, including lung metastasis. We observed that High mobility group box 1 protein (HMGB1) was highly expressed in human TNBC and positively correlated with cancer metastasis.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review