PHR1064
Restlösemittel-Mischung - Klasse IIA
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Class 2A Solvent Standard Mix
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP 467
traceable to USP 1601281
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Anwendung(en)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Analyt
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)