Fortfahren mit
PHL89595
Catalpol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-1a,1b,2,5a,6,6a-Hexahydro-6-hydroxy-1a-(hydroxymethyl)-oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl-β-D-glucopyranosid, Catalpinosid, De(p-hydroxybenzoyl)-catalposid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 301,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
219-324-0
MDL number:
€ 301,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](O)[C@@H]4O[C@]4(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H22O10/c16-3-6-9(19)10(20)11(21)14(23-6)24-13-7-5(1-2-22-13)8(18)12-15(7,4-17)25-12/h1-2,5-14,16-21H,3-4H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+,13+,14+,15-/m1/s1
InChI key
LHDWRKICQLTVDL-PZYDOOQISA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
50839PHL89759Y0002142
Catalpol phyproof® Reference Substance
PHL89595
Catalpol
Picrosid II phyproof® Reference Substance
PHL89759
Picrosid II
Catalpol CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002142
Catalpol
description
phyproof® Reference Substance
description
≥96% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
-
format
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
EDQM
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Catalpol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)