Wichtige Dokumente
PHL89336
Protoveratrin A
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
About This Item
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC[C@@H](C)C(=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2[C@@H](CN3C[C@@H](C)CC[C@H]3[C@@]2(C)O)[C@@H]4C[C@]56O[C@]7(O)[C@H](CC[C@@]5(C)[C@@H]7[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]6[C@]14O)OC(=O)[C@@](C)(O)CC
InChI
1S/C41H63NO14/c1-10-20(4)34(46)55-33-28(45)27-23(18-42-17-19(3)12-13-25(42)38(27,9)49)24-16-39-32(40(24,33)50)30(53-22(6)44)29(52-21(5)43)31-36(39,7)15-14-26(41(31,51)56-39)54-35(47)37(8,48)11-2/h19-20,23-33,45,48-51H,10-18H2,1-9H3/t19-,20+,23-,24-,25-,26-,27+,28+,29-,30+,31-,32+,33-,36-,37-,38+,39+,40-,41+/m0/s1
InChIKey
HYTGGNIMZXFORS-MGYKWWNKSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)