Fortfahren mit
PHL89324
Gastrodin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4-Hydroxybenzylalkohol-4-O-β-D-glucosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 242,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.28
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 242,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=CC=C(CO)C=C2)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C13H18O7/c14-5-7-1-3-8(4-2-7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-4,9-18H,5-6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
InChI key
PUQSUZTXKPLAPR-UJPOAAIJSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1288394Y0001834PHL83267
Gastrodin phyproof® Reference Substance
PHL89324
Gastrodin
USP
USP
1288394
Gastrodin
Gastrodin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001834
Gastrodin
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gastrodin
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)