PHL83839
Betulonsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3-Oxobetulinsäure, 3-Oxolup-20(29)-en-28-oic acid, Liquidambarsäure, Liquidambronsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C30H46O3/c1-18(2)19-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(19)30)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h19-22,24H,1,8-17H2,2-7H3,(H,32,33)/t19-,20+,21-,22+,24+,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChIKey
SLJTWDNVZKIDAU-SVAFSPIFSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)