Fortfahren mit
PHL83287
Corylin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3-(2,2-Dimethyl-2H-1-benzopyran-6-yl)-7-hydroxy-4H-1-benzopyran-4-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 345,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H16O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.34
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 345,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c([c](c(c1)c3cc4c(cc3)OC(C=C4)(C)C)=O)ccc(c2)O
InChI
1S/C20H16O4/c1-20(2)8-7-13-9-12(3-6-17(13)24-20)16-11-23-18-10-14(21)4-5-15(18)19(16)22/h3-11,21H,1-2H3
InChI key
PWAACAMQKVIVPZ-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL80520PHL89886PHL80017
Corylin phyproof® Reference Substance
PHL83287
Corylin
Kumarin phyproof® Reference Substance
PHL80017
Kumarin
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corylin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)