Fortfahren mit
PHL83257
Isoformononetin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4′-Hydroxy-7-methoxyisoflavon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 742,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.26
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 742,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O1c2c(ccc(c2)OC)C(=O)C(=C1)c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-12-6-7-13-15(8-12)20-9-14(16(13)18)10-2-4-11(17)5-3-10/h2-9,17H,1H3
InChI key
LNIQZRIHAMVRJA-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL82522PHL82598PHL83551
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)