Merck
PHL82424
Intermedin
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
€ 882,00
€ 882,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 882,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H25NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.36
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 882,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N21[C@@H]([C@@H](CC2)O)C(=CC1)COC(=O)[C@@](O)([C@H](O)C)C(C)C
InChI
1S/C15H25NO5/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)21-8-11-4-6-16-7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12-,13-,15+/m1/s1
InChIKey
SFVVQRJOGUKCEG-OPQSFPLASA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Hinweis zur Analyse
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4