Merck
PHL80785
Phellopterin
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
€ 671,00
€ 671,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 671,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 671,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[o]1c2c(c(c3c([o]cc3)c2OCC=C(C)C)OC)cc[c]1=O
InChI
1S/C17H16O5/c1-10(2)6-8-21-17-15-12(7-9-20-15)14(19-3)11-4-5-13(18)22-16(11)17/h4-7,9H,8H2,1-3H3
InChIKey
BMLZFLQMBMYVHG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic