Fortfahren mit
PHL80381
Celastrol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Tripterin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 150,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H38O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.61
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 150,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
SMILES string
CC1=C(O)C(=O)C=C2C1=CC=C3[C@@]2(C)CC[C@@]4(C)[C@@H]5C[C@@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C29H38O4/c1-17-18-7-8-21-27(4,19(18)15-20(30)23(17)31)12-14-29(6)22-16-26(3,24(32)33)10-9-25(22,2)11-13-28(21,29)5/h7-8,15,22,31H,9-14,16H2,1-6H3,(H,32,33)/t22-,25-,26-,27+,28-,29+/m1/s1
InChI key
KQJSQWZMSAGSHN-JJWQIEBTSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem/physiol Actions
Celastrol is a potent antioxidant, and anti-inflammatory agent.
Celastrol is a potent antioxidant, and anti-inflammatory agent. It is a novel HSP90 inhibitor (disrupts Hsp90/Cdc37 complex), that exhibits anticancer (anti-angiogenic - suppresses VEGFR expression); antioxidant (inhibits lipid peroxidation) and anti-inflammatory activity (suppresses iNOS and inflammatory cytokine production).
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
219465C0869SMB00148
Celastrol phyproof® Reference Substance
PHL80381
Celastrol
description
phyproof® Reference Substance
description
A cell-permeable dienone-phenolic triterpene compound that exhibits antioxidant and anti-inflammatory properties.
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
grade
primary reference standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Celastrol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)