Merck
P60W0C
Niedrigtemperatur-Viskositätsstandard
ASTM D 2162 traceable
Größe auswählen
500 ML
€ 129,00
€ 129,00
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 129,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 129,00
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
ASTM D 2162 traceable
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Allgemeine Beschreibung
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Low Temperature Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)