Merck
P5530
Phenolrot
Powder
Synonym(e):
Phenolsulfonphthalein Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H13NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.36
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
252-057-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6260026
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phenolrot, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
red to very dark red
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
mp
285 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
εmax
31.62 at 423 nm in 0.1 M phosphate buffer
suitability
suitable for (Suitable for use as a pH indicator)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
InChI key
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
General description
Phenolrot-Natriumsalz (PRSS) ist ein wasserlöslicher anionischer Fluoreszenzfarbstoff, der, anders als Phenolrot, an der SO3-Gruppe ein zusätzliches Na-Ion aufweist. Es ist für den Einsatz in Zellkulturanwendungen vorgesehen. Eine Phenolrot-Lösung ist bei einem pH-Wert von 6,4 oder darunter gelb und bei einem pH-Wert von 8,2 und darüber rot.
Application
Das Natriumsalz von Phenolrot wird häufig in Kulturmedien verwendet, um den Umschlag von einem neutralen zu einem sauren pH-Wert zu erkennen, sowie als pH-Marker in Zellgewebekulturen. Typischerweise wird es in Zellkulturmedien mit 11 mg/l verwendet. In Gewebekulturmedium kann Phenolrot als schwaches Östrogen wirken, insbesondere auf menschliche Brustkrebszellen. PRSS spielt eine Rolle als Indikator für den Prozess des Absterbens von Zellen oder des übermäßigen Wachstums von Zellen in verschiedenen Medien.
Geeignet als pH-Indikator
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenolrot
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)