P2120000
Piretanid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Phenoxy-3-(1-pyrrolidinyl)-5-sulfamoylbenzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
piretanide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(N)c1c(c(cc(c1)C(=O)O)N3CCCC3)Oc2ccccc2
InChI
1S/C17H18N2O5S/c18-25(22,23)15-11-12(17(20)21)10-14(19-8-4-5-9-19)16(15)24-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,10-11H,4-5,8-9H2,(H,20,21)(H2,18,22,23)
InChIKey
UJEWTUDSLQGTOA-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)