Direkt zum Inhalt
NTSV
Nerve Terminal Staining Kit V
Kit utilizes SynaptoRed C2 and the sulfonated β-cyclodextrin Advasep-7
Synonym(e):
Nerve Terminal Staining Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12171500
Storage temp.:
−20°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
Application
The Nerve Terminal Stain Kits are used to detect and study synaptic vesicle recycling in neuronal synapses and neuromuscular junctions. Although each kit employs a different amphiphilic styryl pyridinium dye to visualize the vesicles, the tissue preparation, reagents required, and staining procedures are identical for each. The dyes fluoresce intensely inside plasma membranes but only minimally in aqueous environments.
When neurons are actively releasing neurotransmitters, dye is incorporated into recycled vesicles at the presynaptic terminal. The dye-containing vesicles are not susceptible to subsequent wash steps that remove the excess dye from the outer leaflet of the plasma membrane. Thus only active presynaptic terminals are labeled. Advasep-7 further reduces background by encapsulating the probes, preventing stain from accumulating interstitially.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • SynaptoRed C2, ≥95% (HPLC), solid
    SDB
  • ADVASEP-7, solid
    SDB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)