Fortfahren mit
A3723
ADVASEP-7
solid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 608,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C42H70-nO35(C4H6SO3Na)n, avg. n = 6.5
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
€ 608,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
mol wt
~2163
color
white
solubility
H2O: soluble
application(s)
hematology
histology
storage temp.
−20°C
Application
ADVASEP-7 has been used in washing solution to remove excess dyes, FM4-64FX and FM1-43, in stained cells.
Biochem/physiol Actions
Reduziert die Hintergrundfärbung der Plasmamembran mit SynaptoGreen.
ADVASEP-7 is a β-cyclodextran derivative. It works as a dye scavenger and removes the background dye.
Other Notes
Sulfoniertes β-Cyclodextrin. Bestandteil von NTSI, NTSII und NTSV, auch einzeln verkäuflich.
Legal Information
Advasep is a trademark of Cydex Pharmaceuticals, Inc.
SynaptoGreen is a trademark of Biotium, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6994971A020701381119
description
solid
description
95%
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
powder
form
-
form
-
mol wt
~2163
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)