NIST3667
Kreatinin im gefrorenen menschlichen Urin
NIST® SRM® 3667
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 x 10 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
LC/MS: suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
matrix material
Lagertemp.
−70°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 3667 _Cert
SRM 3667 _SDS
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
- SRM 3667 is intended for research use.
- Details on expiration, storage, safety, usage, and source are provided in the NIST certificate
- Information on biomaterials, disposal, and transport is available in the SDS
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)